Learn More
Stavudine, TRC
Código de producto. 30412449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30412449 25 mg
30415525 10 mg
30423514 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30412449 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS68525025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3056-17-5
Fórmula molecular C10 H12 N2 O4
Peso molecular (g/mol) 224.21
Sinónimo Stavudine, 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. A (EP), 1-(2,3-Dideoxy-β-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)thymine, 3'-Deoxy-2'-thymidinene, 2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine, 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine, Avostav, BMY 27857, D 4T (nucleoside), NSC 163661, Sanilvudine, Staduvine, Stag, Stavir, Virostav, Zerit, d4T
Nombre IUPAC 1-[(2R,5S)-5-(hidroximetil)-2,5-dihidrofurano-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stavudine
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.0797