Learn More
Stavudine, MedChemExpress
Código de producto. 16478106
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16478106 100 mg 100 miligramos
16432026 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16478106 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0116
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Stavudine (d4T) is an orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Stavudine has activity against HIV-1 and HIV-2. Stavudine also inhibits the replication of mitochondrial DNA (mtDNA). Stavudine reduces NLRP3 inflammasome activation and modulates Amyloid-β autophagy. Stavudine induces apoptosis.
Stavudine (d4T) is an orally active nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI). Stavudine has activity against HIV-1 and HIV-2. Stavudine also inhibits the replication of mitochondrial DNA (mtDNA). Stavudine reduces NLRP3 inflammasome activation and modulates Amyloid-β autophagy. Stavudine induces apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stavudine
Forma física Solid
CAS 3056-17-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12N2O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo d4T
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (557.51 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (74.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](N2C=C(C)C(NC2=O)=O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 224.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.21
Porcentaje de pureza 98.0%