Learn More
Estavudina, LoGiCal
Código de producto. 30462949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30462949 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462949 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0534.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stavudine
CAS 3056-17-5
Nombres de analitos o componentes Stavudine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 N2 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Stavudine, 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. A (EP), 3'-Deoxy-2'-thymidinene, 2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine, 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine, Avostav, BMY 27857, D 4T (nucleoside), NSC 163661, Sanilvudine, Staduvine, Stag, Stavir, Virostav, Zerit, d4T, 1-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)thymine, Ph Eur Zidovudine Impurity A, GR 92955X, Zidovudine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 1-[(2R,5S)-5-(hidroximetil)-2,5-dihidrofurano-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 224.21
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 224,0797 g/mol