Learn More
Estavudina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30311053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311053 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30311053 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16974260AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stavudine
CAS 3056-17-5
Nombres de analitos o componentes Stavudine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C10 H12 N2 O4
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Stavudine, 1-[(2R,5S)-5-(Hydroxymethyl)-2,5-dihydrofuran-2-yl)-5-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Zidovudine Imp. A (EP), 3'-Deoxy-2'-thymidinene, 2',3'-Didehydro-3'-deoxythymidine, 3'-Deoxy-2',3'-didehydrothymidine, Avostav, BMY 27857, D 4T (nucleoside), NSC 163661, Sanilvudine, Staduvine, Stag, Stavir, Virostav, Zerit, d4T, 1-(2,3-Dideoxy-beta-D-glycero-pent-2-enofuranosyl)thymine, Ph Eur Zidovudine Impurity A, GR 92955X, Zidovudine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 1-[(2R,5S)-5-(hidroximetil)-2,5-dihidrofurano-2-il]-5-metilpirimidina-2,4-diona
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 224.21
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 224,0797 g/mol