Descripción
La estaurosporina se utiliza para estudiar la implicación de las quinasas de proteínas en las vías de transducción de señales. Detiene las células normales en el punto de control G1 y es un potente inhibidor de la proteína quinasa C y de otras proteínas quinasas «in vitro» y en células cultivadas. Es un inductor de apoptosis en numerosos tipos de células de mamíferos.
- Potente inhibidor de la proteína quinasa dependiente de fospolípidos/calcio y nucleótidos cíclicos
- Útil como herramienta para estudios sobre la fosforilación de proteínas en la regulación de las funciones celulares
- Inhibe la regulación a la alta de la expresión del VEGF en las células tumorales
- Invierte parcialmente la MDR, sensibilizando las células con fenotipo MDR a agentes citotóxicos
- Inhibe la fosforilación de PGP (la importancia funcional de la fosforilación de PGP no está bien definida)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Staurosporine |
| Forma física | Polvo de blanco a blanquecino |
| Punto de fusión | 237 °C |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 500 μg |
| Información de solubilidad | Puede reconstituirse disolviendo el reactivo liofilizado en DMSO (5mg/mL, solución clara e incolora), DMF, acetato de etil (5mg/mL, solución clara e incolora) o metanol o agua. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.5 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |
| Grado | Not Available |
Seguridad y manipulación
- Staurosporine
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Staurosporine