Learn More
Staurosporine, MedChemExpress
Código de producto. 16480226
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16480226 2 mg 2 miligramos
16468907 5 mg 5 miligramos
16406328 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16480226 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15141
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Staurosporine is a potent, ATP-competitive and non-selective inhibitor of protein kinases with IC50s of 6 nM, 15 nM, 2 nM, and 3 nM for PKC, PKA, c-Fgr, and Phosphorylase kinase respectively. Staurosporine also inhibits TAOK2 with an IC50 of 3 μM. Staurosporine is an apoptosis inducer.
Staurosporine is a potent, ATP-competitive and non-selective inhibitor of protein kinases with IC50s of 6 nM, 15 nM, 2 nM, and 3 nM for PKC, PKA, c-Fgr, and Phosphorylase kinase respectively. Staurosporine also inhibits TAOK2 with an IC50 of 3 μM. Staurosporine is an apoptosis inducer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Staurosporine
CAS 62996-74-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H26N4O3
Cantidad 2 mg
Sinónimo Antibiotic AM-2282 STS AM-2282
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (133.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1)C2=C1C3=C(C4=C2C5=C(C=CC=C5)N4[C@H]6C[C@@H](NC)[C@@H](OC)[C@]7(C)O6)N7C8=CC=CC=C83
Peso molecular (g/mol) 466.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.53
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease