Learn More
Estaurosporina, Fisher BioReagents
Código de producto. 10647155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
500 μg
Envase:
Microtubo de polietileno
Poly Micro Tube
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10647155 1 mg Poly Micro Tube 1 miligramo
10042804 100 μg Microtubo de polietileno 100 microgramos
10002854 500 μg Microtubo de polietileno 500 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10647155 Proveedor Fisher Bioreagents N.º de proveedor BP25411
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La estaurosporina es un potente inhibidor de la proteína quinasa útil para estudios sobre la fosforilación de proteínas en la regulación de las funciones celulares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62996-74-1
Fórmula molecular C28H26N4O3
Peso molecular (g/mol) 466.541
Clave InChI HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Sinónimo staurosporine, kinome_3629
PubChem CID 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Staurosporine
Nombre de nota From Streptomyces sp.
Intervalo de porcentaje de ensayo > 98.0 %
Envase Poly Micro Tube
Cantidad 1 mg
Índice Merck 15, 8928
según el método de USP Pass Test
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.5
Porcentaje de pureza >98.0%
Forma física Solid
compliance-icons
Nombre del producto
  • Staurosporine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.