Learn More
Thermo Scientific Chemicals Estaurosporina, 98 %
Código de producto. 10743783 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
250 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
250 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10743783 250 μg 250 microgramos
10269653 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10743783 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 328532500
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Staurosporine (staurosporin, CAS # 62996-74-1) is a bacterial alkyloid isolated from Streptomyces staurosporeus.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La estaurosporina es un alcaloide indolocarbazol capaz de permear las membranas celulares
  • La estaurosporina tiene propiedades anticancerígenas que pueden inducir la apoptosis
  • La estaurosporina es un inhibidor amplio de las quinasas de proteínas, lo que evita el crecimiento y los ciclos de división
Aplicación
  • La estaurosporina se utiliza para la investigación sobre la leucemia mieloide aguda
  • Es adecuada para aplicaciones de investigación, como cultivo celular, estudios in vivo y bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62996-74-1
Fórmula molecular C28H26N4O3
Peso molecular (g/mol) 466.5
Número MDL MFCD00077402
Clave InChI HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Sinónimo staurosporine, kinome_3629
PubChem CID 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Staurosporine
Punto de fusión 270.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 μg
Índice Merck 15,8928
Información de solubilidad Soluble in DMSO, ethyl acetate or dimethyl formamide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.5
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Staurosporine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.