Learn More
Thermo Scientific Chemicals Estaurosporina, 98 %
Código de producto. 10269653 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
250 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
250 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10269653 1 mg 1 miligramo
10743783 250 μg 250 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10269653 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 328530010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    851.00€
    765.65€ / 1 miligramos
    Ahorro 85.35€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Staurosporine (staurosporin, CAS # 62996-74-1) is a bacterial alkyloid isolated from Streptomyces staurosporeus.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La estaurosporina es un alcaloide indolocarbazol capaz de permear las membranas celulares
  • La estaurosporina tiene propiedades anticancerígenas que pueden inducir la apoptosis
  • La estaurosporina es un inhibidor amplio de las quinasas de proteínas, lo que evita el crecimiento y los ciclos de división
Aplicación
  • La estaurosporina se utiliza para la investigación sobre la leucemia mieloide aguda
  • Es adecuada para aplicaciones de investigación, como cultivo celular, estudios in vivo y bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 62996-74-1
Fórmula molecular C28H26N4O3
Peso molecular (g/mol) 466.5
Número MDL MFCD00077402
Clave InChI HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Sinónimo staurosporine, kinome_3629
PubChem CID 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Staurosporine
Punto de fusión 270.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 1 mg
Índice Merck 15,8928
Información de solubilidad Soluble in DMSO, ethyl acetate or dimethyl formamide. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.5
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Staurosporine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.