Learn More
Melford Estaurosporina
Código de producto. 30018817
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 μg
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018817 500 μg 500 microgramos
1 options
Código de producto. 30018817 Proveedor Melford N.º de proveedor S635000.0005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
La estaurosporina es un potente compuesto natural y una herramienta crucial en el estudio de las vías de transducción de señales, la regulación del ciclo celular y la terapia del cáncer.
La estaurosporina es un potente compuesto natural y una herramienta crucial en el estudio de las vías de transducción de señales, la regulación del ciclo celular y la terapia del cáncer. En biología celular, la estaurosporina se utiliza ampliamente para investigar los procesos celulares que involucran a las proteínas quinasas. Actúa como un inhibidor de quinasas de amplio espectro, dirigido a varias proteínas quinasas involucradas en la transducción de señales, lo que ayuda a los investigadores a explorar redes complejas de señalización intracelular. Esto tiene implicaciones de gran alcance para comprender los mecanismos subyacentes al crecimiento celular, la diferenciación y la apoptosis.
Los farmacólogos e investigadores farmacéuticos aprovechan la estaurosporina en el descubrimiento y desarrollo de fármacos. Su capacidad para inhibir las quinasas lo hace valioso para identificar posibles objetivos terapéuticos y evaluar la eficacia de nuevos compuestos para tratar enfermedades como el cáncer. En la investigación del cáncer, el papel de la estaurosporina es fundamental. Al interferir con vías clave implicadas en la proliferación y supervivencia celular, proporciona información sobre posibles tratamientos contra el cáncer. Los investigadores exploran su uso como agente quimioterapéutico, buscando formas de aprovechar sus propiedades para terapias dirigidas contra el cáncer.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Staurosporine
CAS 62996-74-1
Cantidad 500 μg
Fórmula molecular C28H26N4O3