Learn More
Tocris Bioscience™ Staurosporine
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18700957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
18700957 2 mg 2 miligramos
1 options
Código de producto. 18700957 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor TB1285RMU/2
Staurosporine synthesized to Ancillary Material Grade
TB1285-RMU is an Ancillary Material Grade version of product Staurosporine (Cat. No. 1285). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [9 S-(9α,10β,11β,13α)]-2,3,10,11,12,13-Hexahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-9,13-epoxy-1 H,9 H-diindolo[1,2,3-gh:3 ',2 ',1 '-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7 ]benzodiazonin-1-one
CAS 62996-74-1
Cantidad 2 mg
Objetivo Broad Spectrum Protein Kinase Inhibitors
Fórmula molecular C28H26N4O3
Pureza 98%