Learn More
estaurosporina, TRC
Código de producto. 30410405
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410405 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30410405 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6850000.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Staurosporine
CAS 62996-74-1
Fórmula molecular C28 H26 N4 O3
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo 9,13-Epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-1-one','2,3,10,11,12,13-hexahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-','(9S,10R,11R,13R)-, 9,13-Epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-1-one','2,3,10,11,12,13-hexahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-','[9S-(9α,10β,11β,13α)]-, (9S,10R,11R,13R)-2,3,10,11,12,13-Hexahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-9,13-epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3',2',1'-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonin-1-one, (+)-Staurosporine, AM-2282, Alkaloid AM-2282 from Streptomyces, Antibiotic 230, Antibiotic AM 2282, CGP 39360, Staurosporin, Staurosporine
Fórmula InChI InChI=1S/C28H26N4O3/c1-28-26(34-3)17(29-2)12-20(35-28)31-18-10-6-4-8-14(18)22-23-16(13-30-27(23)33)21-15-9-5-7-11-19(15)32(28)25(21)24(22)31/h4-11,17,20,26,29H,12-13H2,1-3H3,(H,30,33)/t17-,20-,26-,28+/m1/s1
SMILES CN[C@@H]1C[C@H]2O[C@@](C)([C@@H]1OC)n3c4ccccc4c5c6CNC(=O)c6c7c8ccccc8n2c7c35
Peso molecular (g/mol) 466.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 466.2005