Learn More
Mecmesin™ Destornillador de par de torsión estático
Código de producto. 11957999
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,5 Nm
6 Nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11957999 6 Nm cada uno
11937999 1,5 Nm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11957999 Proveedor Mecmesin™ N.º de proveedor 871005
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Adecuado para la medición de par de torsión estático muy fino.
  • Una gama de destornilladores de par de torsión de baja capacidad y gran precisión para aplicaciones manuales.
  • Equipado con llave hexagonal de 6,35 mm (1/4 pulg) (o 3 mm de calibre) para el ajuste de adaptadores.
  • Precisión de ±0,5 % de la escala completa
Especificaciones
Capacidad (métrico) 6 Nm