Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica disipativa estática
Product Code. 11573664 Shop All Brady Products
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
5,1 mm
6,4 mm
7 mm
9,5 mm
11,1 mm
12,7 mm
Repetición vertical (métrico):
7,6 mm
8,9 mm
9,5 mm
12,1 mm
13,6 mm
15,2 mm
Anchura (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
13,8 mm
16,5 mm
17,8 mm
19,1 mm
22,9 mm
25,4 mm
31,8 mm
38,1 mm
50,8 mm
Etiquetas por fila:
1
2
3
4
5
7
12
Unit Size:
1 paquete
1 rollo
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Altura (métrico) Repetición vertical (métrico) Anchura (métrico) Etiquetas por fila Unit Size
11573664 9,5 mm 12,1 mm 17,8 mm 4 1 rollo
11553664 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm 5 1 rollo
11578434 5,1 mm 7,6 mm 12,7 mm 1 1 rollo
11533664 5,1 mm 7,6 mm 16,5 mm 4 1 rollo
11598434 5,1 mm 7,6 mm 16,5 mm 1 1 rollo
11563654 6,4 mm 8,9 mm 19,1 mm 4 1 rollo
11518444 6,4 mm 8,9 mm 19,1 mm 1 1 rollo
11523674 6,4 mm 8,9 mm 22,9 mm 1 1 rollo
11593664 6,4 mm 8,9 mm 22,9 mm 3 1 rollo
11513674 6,4 mm 8,9 mm 31,8 mm 1 1 rollo
11583654 6,4 mm 8,9 mm 38,1 mm 2 1 rollo
11548444 6,4 mm 8,9 mm 38,1 mm 1 1 rollo
11533674 6,4 mm 8,9 mm 50,8 mm 1 1 rollo
11523664 6,4 mm 9,5 mm 13,8 mm 2 1 rollo
11503674 6,4 mm 9,5 mm 50,8 mm 1 1 rollo
11583664 6,4 mm 8,9 mm 6,4 mm 7 1 rollo
11503664 6,4 mm 9,5 mm 6,4 mm 12 1 rollo
11543664 7 mm 9,5 mm 12,7 mm 4 1 rollo
11573654 9,5 mm 12,1 mm 25,4 mm 3 1 rollo
11528444 9,5 mm 12,1 mm 25,4 mm 1 1 rollo
11563664 9,5 mm 12,1 mm 9,5 mm 7 1 rollo
11513664 11,1 mm 13,6 mm 12,7 mm 5 1 rollo
11593654 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm 3 1 rollo
11538444 12,7 mm 15,2 mm 25,4 mm 1 1 paquete
11588434 12,7 mm 15,2 mm 12,7 mm 1 1 paquete
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11573664 Supplier Brady™ Supplier No. 029911
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    135.95€ / 1 rollos
    Ahorro 27.05€
    16% Descuento
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Etiquetas de poliéster imprimibles y disipativas de estática para impresoras de transferencia térmica.
  • El material está aprobado por UL y CSA con su respectiva cinta.
  • Ideal para etiquetado de placas de circuitos
  • Para superficies lisas
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Reconocido por UL, aceptado por CSA, cumple con los valores de resistividad superficial en el rango recomendado para materiales de embalaje ESD disipativos según lo define ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 y 10 ohmios), cumple con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente, Estático-disipador
Recubrimiento Ninguno
Color Blanco
Acabado Brillo
Formato Troquelado
Material Poliéster disipador de estática
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de placas de circuitos, etiquetado eléctrico, identificación general
Para utilizar con (equipo) BBP81, i5100, i7100, PR Impresoras Plus, Serie IP, Núcleo THT de 76 mm, i7500
Repetición horizontal (métrico) 20.3 mm
Etiquetas por fila 4
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Modelo THT-57-473-10
N.° por paquete 10000 etiquetas/rollo
Cantidad 10.000 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño 17.78 mm (W) x 9.53 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a 356 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,0034 in
Grosor (métrico) 0.09 mm
Repetición vertical (métrico) 12,1 mm
Dimensiones (L x An) 17.78 mm (W) x 9.53 mm (H)
Longitud (imperial) 0,375 in
Anchura (imperial) 0,7 in
Anchura (métrico) 17,8 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 17.78 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 17.8 mm
Altura (imperial) 0,375 in
Altura (métrico) 9,5 mm
Altura del área de impresión (métrico) 9.5 mm
Alternate Part Number THT-57-473-10