Learn More
Brady™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica disipativa estática
Description
- El material está aprobado por UL y CSA con su respectiva cinta.
- Ideal para etiquetado de placas de circuitos
- Para superficies lisas
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | Reconocido por UL, aceptado por CSA, cumple con los valores de resistividad superficial en el rango recomendado para materiales de embalaje ESD disipativos según lo define ANSI/ESD S541-2008 (entre 10 y 10 ohmios), cumple con las Directivas 2011/65/UE y 2015/863 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Troquelado |
| Material | Poliéster disipador de estática |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Show More |