Learn More
Abeba™ Zapatos Static Control 31392
Código de producto. 15688897
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15688897 42 1 par
15628897 36 1 par
15638897 37 1 par
15648897 38 1 par
15658897 39 1 par
15668897 40 1 par
15678897 41 1 par
15698897 43 1 par
15608907 44 1 par
15618907 45 1 par
15628907 46 1 par
15638907 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Product Code. 15688897 Supplier Abeba™ Supplier No. 31392/42
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Disipador de ESD y con tratamiento Sanitized™.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Microfibra
  • Blanco
  • Puntera compuesta
  • Entresuela de PU
  • Suela de caucho especial antideslizante
  • Plantilla intercambiable acc Wave (artículo n.° 3553)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine con banda elástica.
Specifications
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Color Blanco
Material Microfibra
Tamaño 42
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Caucho
Modelo 31392
Material del dedo del pie Compuesto