Learn More
Abeba™ Zapatos Static Control 31366
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
- Terciopelo
- Antracita
- Puntera de material compuesto
- Entresuela de PU
- Suela de caucho especial antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3553)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
- Material reflectante
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA |
| Color | Antracita |
| Material | Terciopelo |
| Tamaño | 46 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Caucho |
| Modelo | 31366 |
| Material del dedo del pie | Compuesto |