Learn More
STAT5-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16494696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16494696 100 mg 100 miligramos
16493608 10 mg 10 miligramos
16482786 25 mg 25 miligramos
16466337 5 mg 5 miligramos
16430007 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16494696
Marca: Medchem Express HY101853
MedChemExpress STAT5-IN-1 is a STAT5 inhibitor with an IC50 of 47 μM for STAT5β isoform.
STAT5-IN-1 is a STAT5 inhibitor with an IC50 of 47 μM for STAT5β isoform.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material STAT5-IN-1
CAS 285986-31-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H11N3O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (68.19 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=CN=C1)N/N=C/C2=COC3=CC=CC=C3C2=O
Peso molecular (g/mol) 293.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.28
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease