Learn More
Thermo Scientific™ StartingBlock™ Blocking Buffer
Código de producto. 13414299 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Nombre del producto químico o material:
PBS
PBST
TBS
TBST
Tamaño de la unidad:
1 LT
1 litro
100 ml
paquete de 3
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Nombre del producto químico o material unitSize
13414299 100 mL PBS 100 ml
10108313 1 L PBS 1 litro
13424299 100 mL TBS 100 ml
30089296 3 x 1 L PBS paquete de 3
10371804 1 L TBS 1 litro
10270404 1 L PBST 1 LT
10381804 1 L TBST 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 13414299 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 37578
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas formulaciones de PBS o TBS listas para su uso de un bloqueador de proteínas especial para obtener un bloqueo no específico excepcional y una amplia compatibilidad.
Los tampones bloqueantes Thermo Scientific™ StartingBlock son formulaciones de PBS y TBS de un bloqueador de proteínas patentado que proporciona un bloqueo no específico excepcional y una amplia compatibilidad con métodos de membrana (Western blot) y placas de 96 pocillos (ELISA).
Entre las características del tampón bloqueante StartingBlock, se incluyen:
Lavar y volver a aplicar sondas sin volver a bloquear: los blots permanecen bloqueados incluso después del lavado con el tampón de lavado Restore (n.º de cat. 21059)
Compatible con muchos sistemas de detección: Western blot, ELISA e IHC con sondas de anticuerpos o avidina/biotina (el bloqueador no contiene suero ni biotina)
Tiempos cortos de bloqueo: menos de 15 minutos para membranas de nitrocelulosa o PVDF, casi instantáneo para pocillos de microplacas de poliestireno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material PBS
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) ELISA, Western blot
Forma física Líquido
Línea de productos StartingBlock
Cantidad 100 mL
Formulación Formulación de proteínas exclusiva en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,5