Descripción
Los tampones bloqueantes Thermo Scientific™ StartingBlock son formulaciones de PBS y TBS de un bloqueador de proteínas patentado que proporciona un bloqueo no específico excepcional y una amplia compatibilidad con métodos de membrana (Western blot) y placas de 96 pocillos (ELISA).
Características destacadas:
Compatible con muchos sistemas de detección: western blot, ELISA e IHC con sondas de anticuerpos o avidina/biotina (el bloqueador no contiene suero ni biotina)
Tiempos de bloqueo cortos: menos de 15 minutos para membranas de nitrocelulosa o PVDF, casi instantáneos para pocillos de microplacas de poliestireno
Las tiras y resondas sin rebloqueos: las transferencias permanecen bloqueadas incluso después de la extracción con el tampón de separación Thermo Scientific Restore (número de pieza 21059)
Relación señal:ruido alta: la formulación sin proteínas séricas ni biotina contribuye a lograr relaciones señal:ruido de 10:1 a 20:1
Formatos prácticos: formulaciones 1X disponibles listas para su uso en PBS y TBS, con y sin detergente Tween™-20
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | PBST |
| Concentración | 1X. |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA, Western blot |
| Forma física | Líquido |
| Línea de productos | StartingBlock |
| Cantidad | 1 L |
| Formulación | Formulación de proteínas exclusiva en solución salina tamponada con fosfato, pH 7,5, con Tween 20 al 0,05 % |