Learn More
Gibco™ Starter Pak No. 3
Código de producto. 16279831 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16279831 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 16279831 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 215368
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Proporciona una gran variedad de productos de levadura y soja, ideales para procesos en los que es preferible un medio libre de origen animal.
  • Proporciona 100 g de muestras no GMP convenientemente envasadas de estas peptona que son más adecuadas para la producción de vacunas humanas y animales, y contiene:
    • Extracto de levadura Bacto y extracto de levadura Gibco: estas peptonas contienen una mezcla de péptidos, aminoácidos, carbohidratos y vitaminas que favorecen una óptima proliferación de especies microbianas y son ideales para la producción de vacunas.
    • Bacto TC Yeastolat: esta peptona es ideal para aplicaciones basadas en CHO de anticuerpos monoclonales bioterapéuticos y proteínas recombinantes, así como aplicaciones de vacunas.
    • Peptona Phytone y Soytone Difco: estos suplementos de soja proporcionan una fuente nutricional de carbohidratos para su uso satisfactorio en fermentación microbiana. La mezcla de estas peptona de soja con peptonas de levadura ha demostrado proporcionar un beneficio adicional a los cultivos.
    • Extracto de malta Bacto: es una parte soluble en agua de la cebada malteada. Esta peptona también proporciona carbohidratos para diferentes procesos de fermentación microbiana.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C.  Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Para utilizar con (aplicación) Producción de vacunas humanas y animales
Cantidad 1 unidad
Fuente Sin material de origen animal, levadura y soja.