Learn More
Gibco™ Starter Pak No. 2
Código de producto. 16269831 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16269831 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 16269831 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 215367
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Contienen una variedad de peptonas de origen animal y libre de material de origen animal que ofrecen muchos nutrientes esenciales necesarios para la producción de vacunas humanas y animales.
  • Proporciona 100 g de muestras no GMP convenientemente envasadas de estas peptona que son más adecuadas para la producción de vacunas, y contiene:
    • Extracto de levadura Bacto: esta levadura tiene el nivel más alto de carbohidratos de nuestros productos de levadura y funciona bien en un variedad de vacunas para humanos y animales.
    • Peptona Phytone y Soytone Difco: son hidrolizados enzimáticos de soja; estas peptonas también son una fuente nutricional de carbohidratos. Estos productos funcionan bien en procesos de fermentación microbiana, así como en procesos de cultivo de células de mamífero como CHO. La mezcla de estas peptona de soja con peptonas de levadura ha demostrado proporcionar un beneficio adicional a los cultivos.
    • Proteosa pectona Bacto n.º 2 y proteosa peptona Bacto n.º 3: estos hidrolizados enzimáticos de proteína de porcino nutren a microorganismos exigentes. La proteosa peptona Bacto n.º 3 puede sustituir al suero en muchas aplicaciones y contribuye a aumentar la producción de anticuerpos monoclonales y de proteínas recombinantes en células CHO.
    • Ácidos casamino Bacto: este suplemento tiene un bajo contenido de sal y hierro, lo que lo convierte en un excelente suplemento para las formulaciones de medios en las que los requisitos de nitrógeno son mínimos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C.  Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Para utilizar con (aplicación) Vacunas humanas y animales
Cantidad 1 unidad
Fuente Origen animal y sin material de origen animal.