Learn More
Gibco™ Starter Pak No. 1
Código de producto. 16259831 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16259831 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 16259831 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 215366
Haga que su desarrollo de procesos cuente
Usar código promocional 27978
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Presenta una combinación de peptonas basadas a base de levadura y soja.
  • Tres de los productos de este pack han sido ultrafiltrados para reducir los niveles de endotoxinas.
  • Los productos de levadura aportan una mezcla de péptidos, aminoácidos, carbohidratos (simples y complejos), nucleósidos y vitaminas a cualquier formulación de medio.
  • El paquete de inicio n.º 1 proporciona 100 g de muestras no GMP convenientemente envasadas de estas peptona que son más adecuadas para su uso en aplicaciones de salud humana y animal, y contiene:
    • Difco TC Yeastolate UF y Bacto TC Yeastolate: estas peptonas son ideales para aplicaciones basadas en CHO de anticuerpos monoclonales bioterapéuticos y proteínas recombinantes.
    • Extracto de levadura UF Difco y extracto de levadura técnico Bacto: estas peptonas favorecen la proliferación de muchas especies microbianas para así conseguir una gran variedad de vacunas para humanos y animales.
    • Suplemento Difco Phytone, UF: este compendio enzimático de soja es una excelente fuente nutritiva de carbohidratos y se utiliza en cultivos celulares de mamíferos. Esta peptona funciona bien sola y cuando se mezcla con peptonas basadas en levaduras.
  • Nuestros packs de inicio proporcionan muestras convenientemente envasadas de las peptona que se utilizan más habitualmente en el cultivo celulares de mamíferos y procesos de bioproducción de fermentación microbiana. Los paquetes de inicio están diseñados para aplicaciones específicas, incluyendo la producción de anticuerpos monoclonales, proteínas recombinantes y vacunas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C.  Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Tipo de cultivo Microbiana
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de salud humana y animal
Cantidad 1 unidad
Fuente Sin material de origen animal, levadura y soja.