Learn More
Elma™ Kit de inicio
Código de producto. 17846126
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
17846126 Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL cada uno
1 options
Código de producto. 17846126 Proveedor Elma™ N.º de proveedor 1124042
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.10€
    39.99€ / paquete de 1
    Ahorro 11.11€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Kit sistema de cesta modular con Elma™ Pasadores para usar con el Elmasonic PAG, Elmasonic Selecciona y FÁCIL.
  • Incluye: 3 de cada uno Elma Pin (0741 y 0772), 2 de cada uno Elma Pin (0509, 0158, 0767, 0613 y 0614, 0021R y 0001R), 2 de cada peine lateral y peine inferior con soporte de silicona
  • Acero inoxidable con mangos de plástico (10 a 120 y 180 a 300) o Rilsan recubrimiento (150)
  • Mangos ergonómicos
  • Esterilizable en autoclave
  • Orificios de bayoneta en la parte inferior para montar soportes (por ejemplo, Elma Pin, soporte de silicona para peine inferior)
  • Aberturas cuadradas en las paredes laterales para montar soportes de silicona
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de cestas modulares
Para utilizar con (equipo) Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL