Learn More
IBA Solutions For Life Science Vector de fusión ascendente Stargate™ pNFUSE-IBA
Código de producto. 15693718 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Vector:
pNFUSE-IBA con IRES11
pNFUSE-IBA con LINK11
pNFUSE-IBA con LINK12
pNFUSE-IBA con SD11
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Vector unitSize
15693718 pNFUSE-IBA con IRES11 5 microgramos
15603728 pNFUSE-IBA con SD11 5 microgramos
15613728 pNFUSE-IBA con LINK11 5 microgramos
15623728 pNFUSE-IBA con LINK12 5 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15693718 Proveedor IBA Solutions For Life Science N.º de proveedor 51631001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para la colocación ascendente de un gen insertado en el vector final del donante de fusión al vincular dos o más genes clonados en vectores de donantes separados mediante el sistema de clonación de transferencia Stargate™.
Stargate™ ofrece un sencillo procedimiento de clonación para la subclonación rápida y altamente eficiente de un gen de interés arbitrario para su uso en la expresión funcional, purificación, detección e inmovilización o separación de proteínas recombinantes.
  • Mínima modificación extra del gen debido a sitios de combinación cortos
  • Eficacia de clonación inherente de alto nivel debido a una reacción dirigida (sin equilibrio)
  • Los genes se clonan en un vector de donante y luego se transfieren en paralelo a los vectores Acceptor, que proporcionan diferentes entornos genéticos
  • Conecte fácilmente dos o más genes que se clonan en vectores de donantes separados mediante vectores de fusión que están montados por uso de una reacción en un único tubo
    • El gen de interés que se va a colocar ascendentemente se transfiere a un derivado pNFUSE-IBA, especificando la región intergénica (IGR):
      • IRES11: Proporciona el sitio interno de entrada al ribosoma (IRES) del virus de la encefalomiocarditis para traslación independiente de la tapa separada del cistrón descendente en células de mamíferos
      • SD11: La IGR incluye una secuencia Shine Dalgarno (SD) para la traslación de cistrón descendente abajo a un nivel comparable al cistrón ascendente en células bacterianas
      • LINK11: Los genes de interés están fusionados por una secuencia que codifica el ligador de aminoácidos 10 GlySerGlyGlySerGlyGlySer
      • LINK12: Los genes de interés están fusionados por una secuencia que codifica el ligador de aminoácidos 15 GlySerGlyGlySerGlyGlyGlyGlySerGlyGlyGlyGlySer
    • Los genes de interés que se van a colocar descendentemente se transfieren a un vector pCFUSE-IBA11 (idéntico, independientemente de la IGR)
Especificaciones
Formato Solución, líquido
Para utilizar con (equipo) Derivados del sistema Stargate™
Descripción Resistencia: ampicilina
Incluye IR: Internal ribosomal entry site (IRES) from encephalomyocarditis virus
pH 8
Tipo de producto Vector de fusión
Tampón de almacenamiento Tampón de TE de 20 μe: Tris-HCl 10 mm, 1 mM de EDTA por 5 μL pCFUSE-IBA11
Contenido y almacenamiento de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo
Concentración 250 ng/μl
Cantidad 5 μg
Vector pNFUSE-IBA con IRES11
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Upstream positioning, fusing cloned genes of interest