Learn More
IBA Lifesciences Vectores StarGate pESG-IBA para expresión en mamíferos
Código de producto. 15594943 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 μg
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
15594943 5 μg 5 microgramos
1 options
Código de producto. 15594943 Proveedor IBA Lifesciences N.º de proveedor 54544001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para la expresión constitutiva de alto nivel de proteínas recombinantes en una amplia gama de células huéspedes de mamíferos a través del promotor del CMV, con réplica en líneas celulares que están latentemente infectadas con el antígeno T grande SV40.
Vectores de expresión de mamíferos pESG-IBA
El pESG-IBA es un vector de expresión pequeño recomendado para la expresión transitoria de proteínas en líneas celulares que proporcionan el antígeno T grande de SV40 para la replicación extracromosómica con ORI de SV40.
  • NeoR para la generación de líneas de células estables.
  • Promotor del citomegalovirus (CMV) inmediato-precoz: expresión constitutiva de alto nivel
  • ORI de SV40: origen de replicación para la replicación extracromosómica impulsada por el antígeno T grande de SV40 (según lo proporcionado por las células HEK293T o COS-1, -3, -7)
  • ColE1 + Amp: para propagación enE. coli
  • NeoR: gen de resistencia a la neomicina para generar líneas celulares estables
  • BM40: señal de secreción para transferir la proteína expresada al medio (no para todos los vectores disponibles)
Tenga en cuenta que la clonación en vectores pESG-IBA AccepTor requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pESG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un vector de entrada, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pESG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un vector de entrada.
Vectores de expresión de mamíferos pESG-IBA
El pESG-IBA es un vector de expresión pequeño recomendado para la expresión transitoria de proteínas en líneas celulares que proporcionan el antígeno T grande de SV40 para la replicación extracromosómica con ORI de SV40.
  • NeoR para la generación de líneas de células estables.
  • Promotor del citomegalovirus (CMV) inmediato-precoz: expresión constitutiva de alto nivel
  • ORI de SV40: origen de replicación para la replicación extracromosómica impulsada por el antígeno T grande de SV40 (según lo proporcionado por las células HEK293T o COS-1, -3, -7)
  • ColE1 + Amp: para propagación en E. coli
  • NeoR: gen de resistencia a la neomicina para generar líneas celulares estables
  • BM40: señal de secreción para transferir la proteína expresada al medio (no para todos los vectores disponibles)
Tenga en cuenta que la clonación en vectores pESG-IBA AccepTor requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés.Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pESG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un vector de entrada, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés.Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pESG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un vector de entrada.
Especificaciones
Formato Líquido
Para utilizar con (equipo) Sistema StarGate™, células huéspedes de mamíferos
Descripción pESG-IBA 144
Agente inductor Antígeno T grande de SV40 (p. ej. COS1 o COS7)
pH 8
Promotor CMV humano inmediato-precoz
Tipo de producto Vectores Acceptor para expresión de mamíferos
Tampón de almacenamiento Tampón TE de 20 μl: 10 mm de Tris-HCl, 1 mm de EDTA/5 μg
Contenido y almacenamiento de 2 °C a 8 °C para uso frecuente, –20 °C para almacenamiento a largo plazo
Sistema de expresión Mamífero
Etiqueta de proteína Etiqueta Twin-Strep para el extremo N-terminal
Concentración 250 ng/μl
Cantidad 5 μg
Color Transparente
Para utilizar con (aplicación) Clonación de genes de interés para su uso en la expresión funcional, purificación, detección, inmovilización o separación de proteínas recombinantes