missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STARD13 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16820935 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16820935 150 μL 150 microlitros
16830935 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16820935 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 213251AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes a protein which contains an N-terminal sterile alpha motif (SAM) for protein-protein interactions, followed by an ATP/GTP-binding motif, a GTPase-activating protein (GAP) domain, and a C-terminal STAR-related lipid transfer (START) domain. It may be involved in regulation of cytoskeletal reorganization, cell proliferation, and cell motility, and acts as a tumor suppressor in hepatoma cells. The gene is located in a region of chromosome 13 that is associated with loss of heterozygosity in hepatocellular carcinomas. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene.

Especificaciones

Antígeno STARD13
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica STARD13
N.º de referencia del gen Q9Y3M8
Alias de gen 46H23.2, DLC 2, DLC2, GT650, Rho GTPase activating protein, STARD13
Símbolos de los genes STARD13
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno STARD13 Fusion Protein Ag15012
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 90627
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.