missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ STARD10 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15723291 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15723291 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15723291 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA555368

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: MECCDVPAET LYDVLHDIEY RKKWDSNVIE TFDIARLTVN ADVGYYSWRC PKPLKNRDVI TLRSWLPMGA DYIIMNYSVK HPKYPPRKDL VRAVSIQTGY L Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 100%, Rat - 100%.

STARD10 gene ontology annotations related to this gene include bile acid secretion; positive regulation of peroxisome proliferator activated receptor signaling pathway.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno STARD10
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica STARD10
N.º de referencia del gen Q9Y365
Alias de gen Antigen NY-CO-28; AV048538; CGI52; CGI-52; NY-C0-28; NY-CO-28; PCTP2; PC-TP2; Pctpl; PCTP-L; PCTP-like protein; Sdccag28; Sdccagg28; serologically defined colon cancer antigen 10; serologically defined colon cancer antigen 28; Serologically defined colon cancer antigen 28 homolog; StAR related lipid transfer domain containing 10; STARD10; StAR-related lipid transfer (START) domain containing 10; StAR-related lipid transfer domain containing 10; stAR-related lipid transfer protein 10; START domain containing 10; START domain-containing protein 10; TISP-81
Símbolos de los genes STARD10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human STARD10. Recombinant protein control fragment (Product #RP-88716).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10809
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.