Learn More
Almidón, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10483543 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de plástico
Unit Size:
100 ML
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10483543 100 mL Frasco de plástico 100 ML
10639504 500 mL Frasco de plástico 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10483543 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 380641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.85€
    36.30€ / 100 ml
    Ahorro 2.55€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 9005-84-9 | (C6H10O5)n
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Starch
CAS 9005-84-9, 7732-18-5
Forma física Solución
Punto de ebullición 100.0°C
Densidad 1.0000g/mL
Cantidad 100 mL
Envase Frasco de plástico
Fórmula molecular (C6H10O5)n
Número MDL MFCD00082026
Sensibilidad Passes Test
Gravedad específica 1
Grado Pure