Learn More
Almidón, patata soluble, polvo, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15598194 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15598194 500 g Frasco de polietileno 500 g
15508204 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15598194 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 400601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.78€
    216.83€ / 500 g
    Ahorro 117.95€
    35% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-03-2027
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
    Para yodometría
CAS 9005-84-9
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.297
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Sinónimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Starch
Nombre de nota Patata soluble
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1L = 1.50kg
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Forma física Polvo