Learn More
Almidón, patata, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10558070 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10558070 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
1 options
Código de producto. 10558070 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/7920/60
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Color Blanco
pH 5 to 7
CAS 9005-25-8
Forma física Sólido en polvo
Fórmula molecular C12H22O11
Número MDL MFCD00082026,MFCD00132834
Sinónimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
Cantidad 1 kg
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
Peso molecular (g/mol) 342.30
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
Envase Jarra de plástico para polvo