Learn More
Starch indicator solution 1%, w/v aqueous solution (for iodometric titrations)
Código de producto. 15447475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15447475 1 L 1 litro
15434125 500 mL 500 ml
15457475 4 L 4 litros
15444125 20 L 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15447475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 047209.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.67€
    48.65€ / 1 litros
    Ahorro 11.02€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
For iodometric titrations | CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-84-9
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.297
Número MDL MFCD00082026
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Sinónimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Starch indicator solution 1%
Nombre de nota w/v aqueous solution for iodometric titrations
Forma física Liquid for iodometric titrations
Cantidad 1 L
Índice Merck 14,8799