Learn More
Starch indicator solution 1%, w/v aqueous solution (for iodometric titrations)
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Starch indicator solution 1% |
| Nombre de nota | w/v aqueous solution for iodometric titrations |
| Forma física | Liquid for iodometric titrations |
| Cantidad | 500 mL |
| Índice Merck | 14,8799 |