Learn More
Almidón extraído de arroz, grado reactivo, MP Biomedicals™
Código de producto. 11436372 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436372 1 kg 1 Kg
11426372 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436372 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210295591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.10€
    82.95€ / 1 Kg
    Ahorro 4.15€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 9005-84-9
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.297
Número MDL MFCD00082026
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Sinónimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Starch extracted from Rice
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Grado Reactivo