Learn More
Almidón extraído de la patata MP Biomedicals™
Código de producto. 11406372 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11406372 2 kg
11416372 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11406372 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210295402
El almidón se utiliza como aditivo para el procesamiento de alimentos, los almidones alimentarios se utilizan normalmente como espesantes y estabilizadores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-25-8
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00082026,MFCD00132834
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nombre IUPAC 2-(hidroximetil)-6-{[4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxi}oxano-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Starch
Forma física Polvo
Cantidad 2 kg