Learn More
Almidón, certificado AR de análisis, soluble, Fisher Chemical™
Código de producto. 10677612 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10677612 250 g 250 GR
10427270 500 g 500 GR
10447460 1 kg 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10677612 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/8000/50
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
C12H22O11, número de CAS-9005-25-8, almidón, soluble, 4-o-alfa-d-glucopiranosil-alfa-d-glucopiranosa, glcalfa1-4glca, maltosa, unii-15sug9ad26, solución de almidón, azúcar alfa-malta, alfa-maltosa, amilodextrina, glcalfa1-4glcalfa, 250 g, CHEBI:18167, blanco, GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
C12H22O11, número de CAS-9005-25-8, almidón, soluble, 4-o-alfa-d-glucopiranosil-alfa-d-glucopiranosa, glcalfa1-4glca, maltosa, unii-15sug9ad26, solución de almidón, azúcar alfa-malta, alfa-maltosa, amilodextrina, glcalfa1-4glcalfa, 250 g, CHEBI:18167, blanco, GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-25-8
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00082026,MFCD00132834
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES OCC1OC(OC2C(O)C(O)C(O)OC2CO)C(O)C(O)C1O
Especificaciones
Color Blanco
pH Desde 5 hasta 7
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 250 g
Envase Jarra de plástico para polvo