Descripción
C12H22O11, número de CAS-9005-25-8, almidón, soluble, 4-o-alfa-d-glucopiranosil-alfa-d-glucopiranosa, glcalfa1-4glca, maltosa, unii-15sug9ad26, solución de almidón, azúcar alfa-malta, alfa-maltosa, amilodextrina, glcalfa1-4glcalfa, 250 g, CHEBI:18167, blanco, GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| pH | Desde 5 hasta 7 |
| Forma física | Sólido en polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Envase | Jarra de plástico para polvo |