Learn More
Thermo Scientific Chemicals Almidón, para bioquímica, patata, hidrolizado para electroforesis
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Starch |
| Color | Blanco |
| Nombre de nota | Hydrolyzed for Electrophoresis |
| Forma física | Polvo cristalino fino |
| Cantidad | 100 g |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Pérdida por secado | 20% max. |
| Envase | Frasco de plástico |
| Residuo después del encendido | 1% max. |
| Índice Merck | 14, 8798 |
| Mostrar más |