Learn More
Almidón, para análisis, soluble, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10337980 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10572581 250 g Frasco de plástico 250 g
10424605 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10337980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177130010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 9005-84-9 | C12H22O11 | 342.297 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9005-84-9
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.297
Número MDL MFCD00082026
Clave InChI GUBGYTABKSRVRQ-ASMJPISFSA-N
Sinónimo alpha-maltose, maltose, starch, soluble, glcalpha1-4glca, unii-15sug9ad26, glcalpha1-4glcalpha, amylodextrin, starch solution, alpha-malt sugar, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-alpha-d-glucopyranose
PubChem CID 439341
ChEBI CHEBI:18167
Nombre IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hidroximetil)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-4,5,6-trihidroxi-2-(hidroximetil)oxan-3-il]oxioxano-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)O)CO)O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Starch
Color Blanco
Nombre de nota Soluble, For analysis
pH 5 to 7.5 (2% soln. at 25°C)
Forma física Polvo amorfo
Punto de fusión 256.0°C to 258.0°C
Cantidad 1 kg
Identificación positive
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 10% max.
Envase Frasco de plástico
Sensibilidad passes
Índice Merck 15, 8926
Información de solubilidad Solubility in water: 50g/L (90°C).
Grado Analítica