Learn More
Almidón a 5 g/l en solución indicadora de agua para yodometría, Chem Lab
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incoloro |
| CAS | 9005-84-9 |
| Punto de ebullición | de 100 °C |
| Punto de fusión | de 0 °C |
| Concentración | 5 g/L |
| Densidad | 1 g/mL |
| Envase | Polietileno |
| Cantidad | 250 mL |
| Forma física | Líquido |