Learn More
SICCO Desecador de estrellas antiestático
Código de producto. 10703153
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
51 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10703153 51 L cada uno
1 options
Código de producto. 10703153 Proveedor SICCO N.º de proveedor V191007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4053.00€
    2137.25€ / paquete de 1
    Ahorro 1915.75€
    47% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Desecador de estrella antiestático conductor POLICARBONATO/ALUMINIO, Espacio interior útil: An 260 x Al 480 x Pr 330 mm
  • Estructura de aluminio con paneles disipadores estáticos de policarbonato, incluye cuatro estantes de aluminio, bandeja, higrómetro y desecante, utilizable con hasta 26 estantes, apilable.
  • Todos los materiales utilizados pueden descargar la carga electrostática mediante un cable de tierra que se puede conectar en la parte posterior (rosca de conexión M 6).
  • Marco de aluminio reforzado con paneles de policarbonato antiestático.
  • Puerta con cierre magnético y junta de goma circular
  • Pies de caucho antideslizantes
  • Higrómetro electrónico fácil de leer
  • Estantes de altura variable fabricados en aluminio.
  • Estantes telescópicos
  • Conexión para el cable de conexión a tierra
  • Bandeja para el desecante
  • Gel de sílice incluido
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Modelo de cabina Carga frontal
Volumen (métrico) 51 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 260 x 480 x 330 mm
Peso (métrico) 7 kg