Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación de látex Staphytect Plus™
Código de producto. 11483949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 100 pruebas
Kit para 500 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 TEST
500 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483949 Kit para 100 pruebas 100 TEST
11473949 Kit para 500 pruebas 500 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483949 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor DR0850M
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Rapidly identify and differentiate Staphylococcus aureus by detecting clumping factor, Protein A, and certain capsular polysaccharides.
Identifique y diferencie rápidamente Staphylococcus aureus de otros estafilococos con la prueba de aglutinación de látex Thermo Scientific™ Staphytect Plus™. Staphytect Plus detecta el factor de aglutinación, la proteína A y ciertos polisacáridos capsulares que se encuentran en S.s aureus resistentes a la meticilina (SARM) para diferenciar S.S aureus de los estafilococos que no poseen estas propiedades.
La prueba de aglutinación en látex Staphytect Plus utiliza partículas de látex azul que están recubiertas con fibrinógeno porcino e IgG de conejo para la detección del factor de aglutinación, proteína A y polisacáridos capsulares de S. aureus.
  • Látex azul fácil de leer
  • Resultados rápidos: en 20 segundos
  • Excelente sensibilidad: detecta tres propiedades de S. aureus para una identificación más amplia de la cepa.
Tradicionalmente, la diferenciación entre los estafilococos coagulasa-positivos y coagulasa-negativos se ha realizado con la prueba de coagulasa tubular que detecta la estafilocoagulasa extracelular o la prueba de coagulasa de portaobjetos que detecta el factor de aglutinación (coagulasa unida) presente en la superficie de las células bacterianas. Se ha informado que aproximadamente el 97 % de las cepas humanas de Staphylococcus aureus poseen tanto coagulasa unida como estafilocoagulasa extracelular. La proteína A se encuentra en la superficie celular de aproximadamente el 95 % de las cepas humanas de Staphylococcus aureus y tiene la capacidad de unir la porción Fc de la inmunoglobulina G (IgG)1.
Ciertas cepas resistentes a la meticilina de S. aureus (MRSA) pueden expresar niveles indetectables de factor de aglutinación y proteína A2,3,4. Sin embargo, se ha demostrado que todas estas cepas poseen polisacárido capsular5. La cápsula puede enmascarar tanto la proteína A como el factor de aglutinación, evitando así la aglutinación.
Staphytect Plus utiliza partículas de azul látex recubiertas con fibrinógeno porcino e IgG de conejo, incluidos anticuerpos policlonales específicos elevados contra polisacáridos capsulares de S. aureus6,7.
Cuando el reactivo se mezcla con una tarjeta con colonias de S. aureus, la aglutinación rápida tiene lugar a través de la reacción entre (i) fibrinógeno y factor de aglutinación, (ii) la porción Fc de IgG y proteína A, (iii) IgG específica y polisacárido capsular.
La aglutinación también puede producirse con otras especies que poseen factor de aglutinación o proteína A, como Staphylococcus hyicus y Staphylococcus intermedius. Si no hay presente ningún factor de aglutinación, proteína A o polisacáridos capsulares específicos, la aglutinación no tendrá lugar y el resultado se considerará negativo. Los aislamientos negativos de coagulasa y proteína A más frecuentes de estafilococos son Staphylococcus epidermidis.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Conjuntos de control Positivo
Descripción Staphytect Plus
Tipo Kit de prueba de Staphylococcus aureus
Incluye Látex de la prueba, reactivo de control, tarjetas de reacción desechables.
Material Látex
Cantidad Kit para 100 pruebas
Clase de organismo diana Staphylococcus aureus