Learn More
Thermo Fisher Scientific™ Staphylococci aureus ATCC 9144 5 uds.
Código de producto. 12995923
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 asas
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
12995923 5 asas paquete de 5
1 options
Código de producto. 12995923 Proveedor Thermo Fisher Scientific™ N.º de proveedor R4609321
Los Thermo Scientific™ Culti-Loops™ son microorganismos de control de calidad listos para su uso
Se recomienda su uso en las pruebas de rendimiento de medios de cultivo, tinciones, reactivos y kits de identificación, así como para la evaluación de procedimientos bacteriológicos.
El asa puede disolverse en medio líquido o sembrarse por estría directamente en un material adecuado. Los Culti-Loops están sellados individualmente en una bolsa de papel de aluminio y se presentan cinco asas por paquete.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
ATCC® ATCC - Se requiere EULA
Nivel de bioseguridad DG
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
País de origen Estados Unidos
Origen de fabricación Estados Unidos
Tipo de producto Microorganismo de control de calidad
Para utilizar con (aplicación) Microorganismos de control de calidad ATCC listos para su uso
N.° por paquete 5
Tipo de empaquetado Paquete de aluminio
Cantidad 5 asas
Especie Staphylococcus aureus