Learn More
Thermo Scientific™ Prueba de aglutinación de látex Staphaurex™ Plus
Código de producto. 13265689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Kit para 150 pruebas
Kit para 450 pruebas
Tamaño de la unidad:
150 tests
450 tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13265689 Kit para 450 pruebas 450 tests
11414099 Kit para 150 pruebas 150 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13265689 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R30950201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00€
    686.46€ / 450 tests
    Ahorro 63.54€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Identifique estafilococos que poseen factor de aglutinación, proteína A o antígenos de superficie característicos de las cepas de (MRSA) y (MSSA).
Identifique estafilococos que poseen factor de aglutinación, proteína A o antígenos de superficie, incluidos los característicos de las cepas de Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina (MRSA) y Staphylococcus aureus sensibles a la meticilina (MSSA), con la prueba de aglutinación de látex Thermo Scientific™ Staphaurex™ Plus.
Utilice esta prueba rápida de aglutinación de látex que hace uso de partículas de látex amarillo recubiertas de fibrinógeno humano para la detección del factor de aglutinación, IgG específica para la detección de la proteína A y características de antígenos de superficie de las cepas de MRSA y MSSA.
En presencia de microorganismos diana, las partículas de látex se aglutinan para producir una potente reacción positiva que se puede visualizar con claridad. En ausencia de microorganismos diana, las partículas permanecen en suspensión suave.
Rendimiento probado
  • Confíe en pruebas de eficacia comprobada con más de 50 años de rendimiento probado combinado.
  • Mantenga la confianza con una sensibilidad superior al 99 % (de acuerdo con los datos disponibles en el prospecto).
Eficiencia del flujo de trabajo
  • Las reacciones concluyentes y robustas proporcionan resultados fáciles de leer.
  • Mejore la productividad con configuraciones de kit compacto, reactivos codificados por colores y estaciones de trabajo cómodas.
Una solución económica
  • Maximice la eficiencia del gasto con la opción de comprar los componentes del kit por separado.
  • Permite ahorrar tiempo, dinero y recursos al dirigirse a una sola empresa, para obtener todo un conjunto completo de soluciones de identificación de Staph.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Descripción Prueba de aglutinación de látex Staphaurex Plus
Marcado CE Sí
Analitos detectables estafilococos)
Tipo Kit de prueba de Staphylococcus aureus
Incluye Látex de prueba, tarjetas de reacción desechables, bastoncillos de mezcla y muestreo desechables
Cantidad Kit para 450 pruebas
Clase de organismo diana Staphylococcus aureus