Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Identificador de estafilococos
Código de producto. 17333221 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Frascos de 20 x 3 ml, 20 tiras reactivas
Tamaño de la unidad:
20 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17333221 Frascos de 20 x 3 ml, 20 tiras reactivas 20 tests
1 options
Código de producto. 17333221 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor MID69
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Apto para su uso con muestras clínicas y veterinarias.
Se ha desarrollado la identificación de estafilococos de Microgen™ para la identificación de especies de estafilococos comúnmente encontradas aisladas de muestras clínicas y veterinarias. Estas bacterias, aunque son comensales, se reconocen como patógenos humanos potenciales, por ejemplo S. aureus y S. epidermidis. Las especies de estafilococos de coagulasa negativa son colonizadoras comunes de válvulas protésicas y catéteres permanentes. Las pruebas de tinción de Gram (positivo), catalasa (positivo) y aglutinación/coagulasa de látex se realizan como pruebas previas en el aislamiento. Se registra pigmentación de colonias y luego se inoculan 1-2 colonias en el medio de suspensión. La suspensión se inocula en la tira reactiva de 12 pocillos y se incuba a 37 °C. Después de 24 horas de incubación, se leen las tiras y se añaden los reactivos de nitrato y PYR. El código numérico de 5 dígitos resultante se introduce en el software y se devuelve una identificación.
Al igual que con todos los sistemas de identificación bioquímica de Microgen™, la identificación de estafilococos es compatible con el software del sistema de identificación de equipos (MID60) más sencillo de usar y más repleto de funciones disponible, que ofrece las bases de datos más completas y actualizadas.
Especies identificadas:
  • Género Staphylococcus
  • S. aureus subsp. aureus
  • S. aureus subsp. anaerobius
  • S. auricularis
  • S. caprae
  • S. capitis subsp. capitis
  • S. capitis subsp. urealyticus
  • S. carnosus
  • S. chromogenes
  • S. cohnii subsp. conhii
  • S. cohnii subsp. urealyticum
  • S. epidermidis
  • S. haemolyticus
  • S. hominis subsp. hominis
  • S. hominis subsp. novobiosepticus
  • S. hyicus
  • S. intermedius
  • S. lentus
  • S. lugdenensis
  • S. saccharolyticus
  • S. saprophyticus
  • S. schleiferi subsp. schleiferi
  • S. schleiferi subsp. coagulans
  • S. sciuri
  • S. simulans
  • S. warneri
  • S. xylosus Kocuria spp.
  • K. kristinae
  • K. rosea
  • K. carniphila Kytococcus spp.
  • Ky. sedentarius Micrococcus spp.
  • M. luteus
  • M. lylae
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO13485 ISO9001
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Marcado CE Sí
Clia Complexity Media-alta
Analitos detectables Las tiras reactivas contienen 12 sustratos bioquímicos (sacarosa, trehalosa, manitol, N-A-Glucosamina, manosa, turanosa, fosfatasa alcalina, glucurónida, glucopiranósido, ureasa, arginina, PYR)
Formato Frascos de 20 x 3 ml, 20 tiras reactivas
Tipo de muestra Aislamiento bacteriano
Sensibilidad >99%
Tipo Tira reactiva
Para utilizar con (aplicación) Sistema de identificación para estafilococos de importancia medioambiental y sanitaria clínica de los animales
Incluye 20 tiras reactivas
N.º de reacciones 12 por tira reactiva
Grupo de organismos Monera
Tipo de empaquetado Cartón con bolsas y bandeja de sujeción de tiras
Cantidad Frascos de 20 x 3 ml, 20 tiras reactivas
Especie Estafilococos de importancia medioambiental y sanitaria clínica de los animales
Especificidad >99%
Clase de organismo diana Bacterias
Tiempo de prueba De 18 a 24 horas