Learn More
Novacyt - Microgen Bioproducts Reactivo de control de estafilococos
Código de producto. 17393191 Tienda Novacyt Group Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
7 frascos (5 x 5 ml, 2 x 1 ml)
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17393191 7 frascos (5 x 5 ml, 2 x 1 ml) 5 ml
1 options
Código de producto. 17393191 Proveedor Novacyt - Microgen Bioproducts N.º de proveedor M43CCE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo de control de estafilococos Microgen Bioproducts para su uso con M43CE/M433CE.
  • Detecta tanto la proteína A como la coagulasa, lo que permite la identificación específica del Staphylococcus aureus.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO13485 ISO9001
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Conjuntos de control Control positivo M43B 2 x 1 ml
Marcado CE Sí
Clia Complexity Media-alta
Analitos detectables Fibrinógeno e IgG
Formato 7 frascos (5 x 5 ml, 2 x 1 ml)
Tipo de muestra Colonias bacterianas
Sensibilidad 1
Tipo Prueba de aglutinación
Para utilizar con (aplicación) Identificación confirmatoria de presuntas colonias de estafilococos a partir de cultivo de placas primarias
Para utilizar con (equipo) Portaobjetos de prueba, bucle estéril
Incluye 100 pruebas
N.º de reacciones 1/prueba
Grupo de organismos Monera
Tipo de empaquetado Cartón con caja de viales de inserción
Cantidad 7 frascos (5 x 5 ml, 2 x 1 ml)
Tipo de reactivo Reactivo de látex de estafilococos de 5 ml
Especie Látex recubierto con fibrinógeno humano
Especificidad 1
Clase de organismo diana Bacterias
Tiempo de prueba 2 minutos