Learn More
Cole-Parmer™ Bloques apilables para agitadores de rodillos
Código de producto. 11456498
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agitadores de rodillo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11456498 Agitadores de rodillo cada uno
1 options
Código de producto. 11456498 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 0465309
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    191.00€
    156.73€ / paquete de 1
    Ahorro 34.27€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-02-2027
Apile hasta 3 agitadores para ahorrar espacio en la mesa con estos bloques apilables para agitadores de rodillos.
  • El kit contiene cuatro bloques.
  • Un solo kit apilará dos unidades— Pida dos kits para apilar tres agitadores de rodillos de tubo.
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de apilamiento
Para utilizar con (equipo) Agitadores de rodillo
Incluye 4 bloques de grapas