Learn More
Estanozolol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Stanozolol |
| CAS | 10418-03-8 |
| Fórmula molecular | C21 H32 N2 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Stanozolol, 2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol','17-methyl-','(5α,17β)-, 2'H-5α-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17β-ol','17-methyl- (8CI), Cyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c]pyrazol-1-ol','1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,7,10,10a,10b,11,12,12a-hexadecahydro-1,10a,12a-trimethyl- (6CI,7CI), (5α,17β)-17-Methyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol, 17-Methyl-5α-androstano[3,2-c]pyrazol-17β-ol, 17-Methyl-pyrazolo[4',3':2,3]-5α-androstan-17β-ol, 17α-Methyl-17β-hydroxy-5α-androstano(3,2-c)pyrazole, 17β-Hydroxy-17-methyl-5α-androstano[3,2-c]pyrazole, Anabol, Androstanazol, Androstanazole, Androstanazolestanazol, Estazol, NSC 233046, NSC 43193, Stanabolic, Stanazolol, Stromba, Strombaject, Tevabolin, Win 14833, Winstroid, Winstrol, Winstrol Depot, Winstrol V |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | 17α -Metil-5α -androstano[3,2-c]pirazol-17β -ol |
| Peso molecular (g/mol) | 328.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.2515 |