Learn More
Estanozolol, Lipomed
Código de producto. 30460352
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30460352 10 mg 10 miligramos
30459281 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30460352 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMSTA152210
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Estanozolol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stanozolol
CAS 10418-03-8
Nombres de analitos o componentes Stanozolol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H32 N2 O
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
Nombre IUPAC (1 S,2 S,10 S,13 R,14 S,17 S,18 S)-2,17,18-trimetil-6,7-diazapentaciclo[11.7.0.0 ^{2,10}0.0 ^{4,8}0.0 ^{14,18}]icosa-4(8),5-dien-17-ol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 328.49
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 328,2515 g/mol