Learn More
Estanozolol 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Código de producto. 30464169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30464169 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30464169 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1285.0011
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Stanozolol
CAS 10418-03-8
Nombres de analitos o componentes Stanozolol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H32 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Stanozolol, 2'H-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol, 17-methyl-, (5α±,17β)-, 2'H-5α±-Androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17β-ol, 17-methyl- (8CI), Cyclopenta[7,8]phenanthro[2,3-c]pyrazol-1-ol, 1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,7,10,10a,10b,11,12,12a-hexadecahydro-1,10a,12a-trimethyl- (6CI,7CI), (5α±,17β)-17-Methyl-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazol-17-ol, 17-Methyl-5α±-androstano[3,2-c]pyrazol-17β-ol, 17-Methyl-pyrazolo[4',3':2,3]-5α±-androstan-17β-ol, 17α±-Methyl-17β-hydroxy-5α±-androstano(3,2-c)pyrazole, 17β-Hydroxy-17-methyl-5α±-androstano[3,2-c]pyrazole, Anabol, Androstanazol, Androstanazole, Androstanazolestanazol, Estazol, NSC 233046, NSC 43193, Stanabolic, Stanazolol, Stromba, Strombaject, Tevabolin, Win 14833, Winstroid, Winstrol, Winstrol Depot, Winstrol V
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
Tipo de solución Single Solution
SMILES C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4Cc5[nH]ncc5C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Nombre IUPAC (1S,2S,10S,13R,14S,17S,18S)-2,17,18-trimetil-6,7-diazapentaciclo[11.7.0.0^{2,10}.0^{4,8}.0^{14,18}]icosa-4(8),5-dien-17-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 328.49
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.2515 g/mol